Få mere at vide
2,6-Lutidine, 98+%
Artikelnummer. 11498713
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11498713
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10478.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-48-5
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00006345
InChI nøgle OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Lutidine
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 0.923
Kogepunkt 143°C to 145°C
Flammepunkt 33°C
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.497
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1993
Beilstein 105690
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,5616
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥98%