Få mere at vide
2,6-Lutidin, 98+%
Beskrivelse
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, oxidationsmidler og chlorformiater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Lutidine |
| Smeltepunkt | -7 °C |
| Tæthed | 0.923 |
| Kogepunkt | 143 °C til 145 °C |
| Flammepunkt | 33 °C (91 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.497 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 105690 |
| Vis mere |