Få mere at vide
2,6-Lutidin, 98+%
Artikelnummer. 11478713
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478713 100 mL 100ml
11434050 25 mL 25ml
11488713 500 mL 500ml
11498713 2.5 L 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10478.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.86 DKK
    297.65 DKK / 100ml
    Spare 32.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-48-5
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00006345
InChI nøgle OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Lutidine
Smeltepunkt -7 °C
Tæthed 0.923
Kogepunkt 143 °C til 145 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.497
Mængde 100 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 105690
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,5616
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Lutidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine