Learn More
2,6-Divanillylidenecyclohexanon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Divanillylidenecyclohexanone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O5/c1-26-20-12-14(6-8-18(20)23)10-16-4-3-5-17(22(16)25)11-15-7-9-19(24)21(13-15)27-2/h6-13,23-24H,3-5H2,1-2H3/b16-10+,17-11+ |