Få mere at vide
2,6-diphenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410638
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410638 5 g 5g
11420638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25179.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3558-69-8 | C17H13N | 231.298 g/mol
2,6-diphenylpyridin anvendes som en tridentat [C?N?C] dianionisk ligand i organogold(III)-kemi, et mellemprodukt. Det tilføjer let en elektron fra alkalimetaller i THF for at give en radikal anion, som er et kraftigt reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-diphenylpyridin anvendes som en tretandformet [C∧N∧C] dianionisk ligand i organogold(III)-kemi, et mellemprodukt. Det tilføjer let en elektron fra alkalimetaller i THF for at give en radikal anion, som er et kraftigt reduktionsmiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3558-69-8
Molekylær formel C17H13N
Molekylvægt (g/mol) 231.298
MDL nummer MFCD00006284
InChI nøgle PJUOHDQXFNPPRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-diphenyl, unii-zi75v15y1t, 2,6-diphenyl-pyridine, 2,6-diphenyl pyridine, maybridge3_000511, acmc-1cq41, pjuohdqxfnpprf-uhfffaoysa
PubChem CID 72920
IUPAC navn 2,6-diphenylpyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diphenylpyridine
Smeltepunkt 74°C to 81°C
Kogepunkt 210°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 7516
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 231.3
Procent renhed 97%