Få mere at vide
2,6-Diphenylphenol, TRC
Artikelnummer. 30378979
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378979 1 g
30377629 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4922301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-11-3
Molekylær formel C18H14O
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Synonym [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, [m-Terphenyl]-2'-ol, 2'-Hydroxy-m-terphenyl
SMIL Oc1c(cccc1c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diphenylphenol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Formel vægt 246.1045