Få mere at vide
2,6-Dinitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dinitrotoluene methyl-d3 |
| CAS | 93951-90-7 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H3 N2 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, 2-(methyl-d3)-1,3-dinitro- (9 CI), 2,6-Dinitrotoluene (methyl-D3), 2-Trideuteromethyl-1,3-dinitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(cccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,3-dinitro-2-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.15 |
| Formel vægt | 185.0516 g/mol |
| Vis mere |