Få mere at vide
2,6-Dinitrotoluen-alfa, alfa, alfa-d3, CDN
Artikelnummer. 30312987
Skift visning
Mængde:
0.25 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30312987 0.25 g -
30314779 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30312987 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND23590.25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dinitrotoluene methyl-d3
CAS 93951-90-7
Molekylær formel C7 2H3 H3 N2 O4
Mængde 0.25 g
Synonym Benzene, 2-(methyl-d3)-1,3-dinitro- (9 CI), 2,6-Dinitrotoluene (methyl-D3), 2-Trideuteromethyl-1,3-dinitrobenzene
InChI formel InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i1D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(cccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,3-dinitro-2-(trideuteriomethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 185.15
Formel vægt 185,0516 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed