Få mere at vide
[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine |
| CAS | 2002-68-8 |
| Molekylær formel | C7H5F3N4O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2,6-Dinitro-4-trifluoromethylphenyl)hydrazine, (α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-p-tolyl)hydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N4O4/c8-7(9,10)3-1-4(13(15)16)6(12-11)5(2-3)14(17)18/h1-2,12H,11H2 |
| SMIL | O=[N+](C1=CC(C(F)(F)F)=CC([N+]([O-])=O)=C1NN)[O-] |
| IUPAC navn | (2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.13 |
| Formel vægt | 266.03 |