Få mere at vide
2,6-Dimethylthiophenol, 97%
Artikelnummer. 11450853
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450853 25 g 25g
11430853 1 g 1g
11440853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13286.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-72-9
Molekylær formel C8H9S
Molekylvægt (g/mol) 137.22
MDL nummer MFCD00010021
InChI nøgle QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.038
Kogepunkt 122 °C (50 mmHg)
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.5749
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1099405
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 138.23
Procent renhed 97%