Få mere at vide
2,6-dimethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440853
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440853
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13286.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-72-9
Molekylær formel C8H9S
Molekylvægt (g/mol) 137.22
MDL nummer MFCD00010021
InChI nøgle QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.038
Kogepunkt 122°C (50 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5749
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1099405
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylthiophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,6-Dimethylthiophenol