Få mere at vide
2,6-dimethylquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426806 25 g 25g
11416806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23934.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877-43-0 | C11H11N | 157.216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-43-0
Molekylær formel C11H11N
Molekylvægt (g/mol) 157.216
MDL nummer MFCD00006762
InChI nøgle JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluquinaldine, quinoline, 2,6-dimethyl, 6-methylquinaldine, unii-kst0m1t4mb, 2,6-dimethyl-quinoline, kst0m1t4mb, pubchem5876, quinoline,6-dimethyl, acmc-209qpt, 2,6-dimethylquinoline;
PubChem CID 13414
IUPAC navn 2,6-dimethylquinolin
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylquinoline
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Kogepunkt 266°C to 267°C
Mængde 25 g
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylquinoline