Få mere at vide
2,6-dimethylquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416806 5 g 5g
11426806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23934.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877-43-0 | C11H11N | 157.216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-43-0
Molekylær formel C11H11N
Molekylvægt (g/mol) 157.216
MDL nummer MFCD00006762
InChI nøgle JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluquinaldine, quinoline, 2,6-dimethyl, 6-methylquinaldine, unii-kst0m1t4mb, 2,6-dimethyl-quinoline, kst0m1t4mb, pubchem5876, quinoline,6-dimethyl, acmc-209qpt, 2,6-dimethylquinoline;
PubChem CID 13414
IUPAC navn 2,6-dimethylquinolin
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylquinoline
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Kogepunkt 266°C to 267°C
Mængde 5 g
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%