Få mere at vide
2,6-Dimethylpyridine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 108-48-5 |
| Smeltepunkt | -6°C |
| Tæthed | 0.923 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 144°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2,6-(CH3)2C5H3N |
| MDL nummer | MFCD00006345 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine, 2,6-Dimethylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.15 |
| Grad | Research |