Få mere at vide
2,6-dimethylpyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361615
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10361615 5 g 5g
10190932 1 g 1g
10019341 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10361615 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01494DE
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-43-6
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00228692
InChI nøgle AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
PubChem CID 70732
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin-3-ol
SMIL CC1=CC=C(O)C(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 97%