Få mere at vide
2,6-dimethylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410568
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410568 25 g 25g
11400568 5 g 5g
11420568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24687.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-50-9 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2,6-Dimethylpyrazin anvendes Tilberedning af chokolade, kaffe, kød og nødder og andre smagsstoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-Dimethylpyrazin anvendes Tilberedning af chokolade
, kaffe, kød og nødder og andre smagsstoffer
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-50-9
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006148
InChI nøgle HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazine, 2,6-dimethylpiazine, 2,6-dimethylparadiazine, 2,6-dimethyl-1,4-diazine, ccris 2930, unii-n77q72c9i3, fema no. 3273, natural, 2,6-dimethyl pyrazine
PubChem CID 7938
IUPAC navn 2,6-dimethylpyrazin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylpyrazine
Smeltepunkt 38°C to 43°C
Kogepunkt 153°C to 154°C
Flammepunkt 52°C (125°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1726
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%