Få mere at vide
2,6-Dimethylpiperidine, predominantly cis, 99%
Artikelnummer. 11454050
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454050 5 g 5g
11400358 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24524.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-03-0 | C7H15N | 113.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-03-0
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.204
MDL nummer MFCD00066304
InChI nøgle SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
PubChem CID 68843
IUPAC navn 2,6-dimethylpiperidin
SMIL CC1CCCC(N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylpiperidine
Navn note predominantly cis
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.832
Kogepunkt 126°C to 129°C
Flammepunkt 11°C (51°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 79827
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 113.2
Procent renhed 99%