Få mere at vide
2,6-Dimethylpiperazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15552283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15552283
Brand: Thermo Scientific Acros 116671000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylpiperazine
CAS 108-49-6
Smeltepunkt 108.0°C to 113.0°C
Kogepunkt 162.0°C
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C6H14N2
MDL nummer MFCD07772435,MFCD00005956
Mængde 100 g
Beilstein 23,I,8
Synonym piperazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpiperazine, 2,6-dimethyl-piperazine, 2,6-dimethyl piperazine, 2r,6s-rel-2,6-dimethylpiperazine, pubchem8571, 2,6 dimethylpiperazine, 2,6-dimehtylpiperazine, piperazine,6-dimethyl, acmc-1bolo
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI nøgle IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1CNCC(C)N1
IUPAC navn 2,6-dimethylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 114.19
PubChem CID 66056
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.