Få mere at vide
2,6-dimethylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400816
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400816 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15400816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54138.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21450-64-6 | C8H9BrMg | 209.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 21450-64-6
Molekylær formel C8H9BrMg
MDL nummer MFCD00192083
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;1,3-dimethylbenzen-2-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 209.37
PubChem CID 4517616
Formel vægt 209.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF