Få mere at vide
2,6-Dimethylphenylisocyanate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966443
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30966443 1 g -
30949653 5 g 5g
30959431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30966443 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116951g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenylisocyanate
CAS 28556-81-2
Molekylær formel C9H9NO
MDL nummer MFCD00002012
Mængde 1 g
SMIL CC1=C(N=C=O)C(C)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Procent renhed 95%