Få mere at vide
2,6-Dimethylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30387615
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30387615 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30387615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479878500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenylboronic Acid
CAS 100379-00-8
Molekylær formel C8H11BO2
Mængde 500 mg
Synonym 2,6-Xylylboronic Acid, 2,6-Dimethylphenylboric Acid, 2,6-Dimethylbenzeneboronic Acid, B-(2,6-Dimethylphenyl)boronic Acid, 2,6-Xyleneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
SMIL Cc1cccc(C)c1B(O)O
IUPAC navn (2,6-dimethylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 149.98
Formel vægt 150.0852