Få mere at vide
2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051638
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051638 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051638 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0515.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
CAS 19241-16-8
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate, Xylazine Hydrochloride Imp. C (EP), Xylazine Imp. C (EP), 2-Isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene, Isothiocyanic acid, 2,6-xylyl ester (6CI,8CI), 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl thioisocyanate, 2,6-Xylyl isothiocyanate, NSC 172978, Xylazine Hydrochloride Impurity C, Xylazine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
SMIL Cc1cccc(C)c1N=C=S
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 163.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 163,0456 g/mol