Få mere at vide
2,6-dimethylphenyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4812716
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10291323
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01642EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 19241-16-8
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.238
InChI nøgle UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 163.24