Få mere at vide
2,6-dimethylphenyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10291323
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10291323 10 g 10g
10002514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10291323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01642EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 19241-16-8
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.238
InChI nøgle UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
IUPAC navn 2-isothiocyanato-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 163.24