Få mere at vide
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Artikelnummer. 11337967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337967 1 g 1g
11347967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11337967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020748.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2769-71-3 | C9H9N | 131.18 g/mol
2,6-Dimethylphenylisocyanat anvendes til fremstilling af homoleptiske metallamidinkomplekser, derivatiserede bets-cyclodextriner. Det bruges som chiral stationær fase i normalfase væskekromatografi. Det er også involveret i fremstillingen af tris(2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII) og 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urinstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2769-71-3
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00013479
InChI nøgle DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isocyanide, 2,6-dimethylphenylisonitrile, 2,6-dimethylphenylisocyanide, 2,6-xyleneisonitrile, 2,6-xylyl isocyanide, benzene,2-isocyano-1,3-dimethyl, benzene, 2-isocyano-1,3-dimethyl-9ci, vic.-m-xylyl isocyanide, acmc-20ao80, 2,6-dimethyiphenyl isocyanide
PubChem CID 76009
IUPAC navn 2-isocyano-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Smeltepunkt 73°C to 74°C
Mængde 1 g
Lugt Unpleasant
Fysisk form Krystallinsk
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 131.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Xylyl isocyanide