Få mere at vide
2,6-Dimethylphenyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11353376
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353376 25 g 25g
11333376 1 g 1g
11343376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12805.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28556-81-2 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28556-81-2
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00002012
InChI nøgle YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylphenylisocyanate, 2,6-xylyl isocyanate, unii-2ql5mu0e0c, 2ql5mu0e0c, isocyanic acid 2,6-dimethylphenyl ester, 2,6-dimethylbenzenisocyanate, 2,6-dimethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene
PubChem CID 98787
IUPAC navn 2-isocyanato-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.057
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.5356
FN nummer UN2206
Beilstein 742593
Kogepunkt 71 °C til 72 °C (3 mmHg)
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%