Få mere at vide
2,6-Dimethylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 18041580
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041580 100 mg
18072300 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041580 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0146.01
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,6-Dimethylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenol
CAS 576-26-1
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Dimethylphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
SMIL Cc1cccc(C)c1O
IUPAC navn 2,6-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 122.0732 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.