missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dimethylphenol-d9 (Major), TRC

Artikelnummer. 30384411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384411 25 mg
30383435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30384411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46585725MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1021325-40-5
Molekylær formel C8HD9O
Molekylvægt (g/mol) 131.22
Synonym 2,6-Xylenol-d9, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene-d9, 2,6-Dimethylphenol-d9, NSC 2123-d9
SMIL [2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenol-d9
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
Formel vægt 131.1297
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.