Få mere at vide
2,6-Dimethylphenol-d9 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylphenol-d9 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 131.1297 |