2,6-Dimethylphenol, 99%
Artikelnummer.: 10447300
Artikelnummer. p-3736325
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g , Glasflaske , 5g
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer.
10447300
Brand: Thermo Scientific Acros
116570050
226.58 DKK valid until 2025-12-31 Use promo code "25339" to get your promotional price.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
576-26-1
Molekylær formel
C8H10O
Molekylvægt (g/mol)
122.17
MDL nummer
MFCD00002240
InChI nøgle
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym
2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene Vis mere Vis mindre
PubChem CID
11335
IUPAC navn
2,6-dimethylphenol
SMIL
CC1=CC=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
2, 6-Dimethylphenol
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
45.0°C to 48.0°C
Farve
Brun-gul til farveløs
Tæthed
1.1500g/mL
Kogepunkt
203.0°C
Flammepunkt
73°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
98.5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
(CH3 )2 C6 H3 OH
Mængde
5 g
Beilstein
06, 485
Merck Index
15, 10279
Specifik vægtfylde
1.15
Opløselighedsinformation
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vægt
122.17
Procent renhed
99%
Fysisk form
Lavtsmeltende faststof
Vis mere
Vis mindre
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer
Certifikattype
Analysecertifikat
Overensstemmelsescertifikat
Certifikat for sterilitet/bestråling
Bevis for validering
Garantibevis
Animalsk oprindelse
Kvalitetscertifikat
Behandlingscertifikat
Overensstemmelseserklæring
Søg
5 resultater fundet
Partinummer
Certifikattype
Dato
Artikelnummer
Partinummer A0461001
Certifikattype Analysecertifikat
Dato 26/03/2024
Artikelnummer 116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
Partinummer A0449577
Certifikattype Analysecertifikat
Dato 02/05/2023
Artikelnummer 116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
Partinummer A0398881
Certifikattype Analysecertifikat
Dato 15/12/2022
Artikelnummer 116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
Partinummer A0396211
Certifikattype Analysecertifikat
Dato 15/12/2022
Artikelnummer 116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
Partinummer A0406614
Certifikattype Analysecertifikat
Dato 13/12/2022
Artikelnummer 116570050,116570051,116570010,116572500,116570025
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
2,6-Dimethylphenol, 99% >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.