Få mere at vide
2,6-Dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 10540404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10540404 5 kg Plastflaske 5kg
10447300 5 g Glasflaske 5g
10447490 250 g Glasflaske 250g
10050730 1 kg Glasflaske 1kg
10052823 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10540404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116570051
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-26-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002240
InChI nøgle NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC navn 2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45,0 °C til 48,0 °C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 203,0 °C
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Mængde 5 kg
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i naoh-opløsninger, frit opløselige i alkohol, kloroform, ether og benzen
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof