Få mere at vide
2,6-Dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 10050730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10050730
Brand: Thermo Scientific Acros 116570010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-26-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002240
InChI nøgle NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC navn 2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylphenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45.0°C to 48.0°C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 203.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof