Få mere at vide
2,6-Dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 11413954
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413954 500 g 500g
11423954 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413954 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11947.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122,17 g/mol
2,6-dimethylphenol bruges i syntesen af antioxidantforbindelser på grund af phenoldelen i strukturen. Derudover bruges denne forbindelse som en reaktant i syntesen af polyphenylenetherpolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dimethylphenol bruges i syntesen af antioxidantforbindelser på grund af phenoldelen i strukturen. Derudover bruges denne forbindelse som en reaktant i syntesen af polyphenylenetherpolymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand
og chloroform.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-26-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002240
InChI nøgle NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC navn 2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylphenol
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Tæthed 1.15
Kogepunkt 203°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2261
Beilstein 1446677
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,10082
Opløselighedsinformation Soluble in water and chloroform.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%