Få mere at vide
2,6-Dimethylphenol-3,4,5-d3,OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylphenol ring,hydroxy-d4 |
| CAS | 285132-85-6 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H6 O |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c(C)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 1,2,3-trideuterio-5-deuteriooxy-4,6-dimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.19 |
| Formel vægt | 126.0983 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |