Få mere at vide
2,6-Dimethylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 581-42-0 |
| Molekylær formel | C12 H12 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Naphthalene, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylnaphthalene, NSC 36852 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cc(C)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dimethylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vægt | 156.0939 |