Få mere at vide
2,6-Dimethylmorpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 141-91-3 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Morpholine, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylmorpholine, NSC 60704 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1CNCC(C)O1 |
| IUPAC navn | 2,6-dimethylmorpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.174 |
| Formel vægt | 115.0997 |