Få mere at vide
2,6-Dimethylmorpholine, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11445730
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445730 100 g 100g
11435730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25954.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-91-3
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00005973
InChI nøgle HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
IUPAC navn 2,6-dimethylmorpholin
SMIL CC1CNCC(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylmorpholine
Navn note cis + trans
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.935
Kogepunkt 147°C
Flammepunkt 48°C (120°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 103036
Formel vægt 115.18
Procent renhed 97%