Få mere at vide
2,6-dimethylmorpholin, 97%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11916811
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-91-3
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
InChI nøgle HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
IUPAC navn 2,6-dimethylmorpholin
SMIL CC1CNCC(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylmorpholine
Smeltepunkt -85.0°C
Tæthed 0.9350g/mL
Kogepunkt 147.0°C
Flammepunkt 48°C
Analyseprocentområde 96% min. (mixture of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.935
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylmorpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.