Få mere at vide
2,6-Dimethylcyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylcyclohexanol |
| CAS | 5337-72-4 |
| Molekylær formel | C8 H16 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1CCCC(C)C1O |
| IUPAC navn | 2,6-dimethylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.212 |
| Formel vægt | 128.12 |