Få mere at vide
2’,6’-Dimethylcarbonylphenyl 9-Acridinecarboxylate 4’-NHS Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',6'-Dimethylcarbonylphenyl 9-Acridinecarboxylate 4'-NHS Ester |
| CAS | 115853-72-0 |
| Molekylær formel | C27H20N2O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-Acridinecarboxylic Acid 4-[[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-2,6-dimethylphenyl Ester, 2,6-Dimethyl-4-[(succinimidyloxy)carbonyl]phenyl acridine-9-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20N2O6/c1-15-13-17(26(32)35-29-22(30)11-12-23(29)31)14-16(2)25(15)34-27(33)24-18-7-3-5-9-20(18)28-21-10-6-4-8-19(21)24/h3-10,13-14H,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(cc(C)c1OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O |
| IUPAC navn | [4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxycarbonyl-2,6-dimethylphenyl] acridine-9-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.46 |
| Formel vægt | 468.1321 |