Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylbenzoquinone |
| CAS | 527-61-7 |
| Molekylær formel | C8H8O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=CC(=O)C=C(C)C1=O |
| IUPAC navn | 2,6-dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.14 |
| Formel vægt | 136.0524 |