Få mere at vide
2,6-dimethylbenzoquinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10030780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10030780 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10030780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116040010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylbenzoquinone
Navn note 97%
CAS 527-61-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69°C to 74°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O2
MDL nummer MFCD00001605
Mængde 1 g
Beilstein 07, 657
Synonym 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
InChI nøgle SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
IUPAC navn 2,6-dimethylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 136.15
PubChem CID 68241
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Needle-like Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.