Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10501852 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10501852 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355590010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylbenzonitrile
Smeltepunkt 88.0°C to 92.0°C
CAS 6575-13-9
CAS min % 98.5
Farve Beige
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Molekylær formel C9H9N
MDL nummer MFCD00037166
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
InChI nøgle QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 131.18
PubChem CID 81057
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.