Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15575076 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15575076 5 g 5g
15325736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575076 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355590050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-13-9
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
InChI nøgle QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzonitrile
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylbenzonitrile
Smeltepunkt 88.0°C to 92.0°C
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.