Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 11451778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451778 25 g 25g
11431778 1 g 1g
11441778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14461.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6575-13-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-13-9
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00037166
InChI nøgle QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 81057
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzonitril
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylbenzonitrile
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Mængde 25 g
Lugt Almond-like
Beilstein 1932523
Formel vægt 131.18
Procent renhed 97%