Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 10464915 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10464915 1 g Glass bottle 1g
10675412 5 g Glass bottle 5g
10563531 10 g Glass bottle 10g
10296923 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10464915 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169010010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 632-46-2 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-46-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002483
InChI nøgle HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzoicacid, 2,6-dimethyl-benzoic acid, vic-m-xylylic acid, 2,6-dimethyl benzoic acid, m-xylene-2-carboxylic acid, 2,6-dimethylbenzene carboxylic acid, benzoic acid, 2,6-dimethyl-7ci,8ci,9ci, zlchem 286, vic.-m-xylylic acid
PubChem CID 12439
ChEBI CHEBI:64827
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 114.0°C to 117.0°C
CAS min % 98.5
Farve Cream to White
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (CH3)2C6H3COOH
Beilstein 01, 259
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.