Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11427257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427257 1 g 1g
11437257 5 g 5g
11447257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15014.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 632-46-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-46-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002483
InChI nøgle HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzoicacid, 2,6-dimethyl-benzoic acid, vic-m-xylylic acid, 2,6-dimethyl benzoic acid, m-xylene-2-carboxylic acid, 2,6-dimethylbenzene carboxylic acid, benzoic acid, 2,6-dimethyl-7ci,8ci,9ci, zlchem 286, vic.-m-xylylic acid
PubChem CID 12439
ChEBI CHEBI:64827
IUPAC navn 2,6-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Beilstein 1863791
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥98%