Få mere at vide
2,6-Dimethylbenzenboronsyre, 97 %
Beskrivelse
Det bruges som et reagens til palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura-koblingsreaktioner, Pd-katalyserede homokoblinger, Rhodium(I)-katalyserede 1,4-additionsreaktioner. Det bruges til fremstilling af proteinkinasehæmmere, G Protein-Coupled Receptor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som reagens til palladiumkatalyserede Suzuki-Miyaura-koblingsreaktioner, Pd-katalyserede homokoblinger, Rhodium(I)-katalyserede 1,4-additionsreaktioner. Det bruges til fremstilling af proteinkinasehæmmere, G Protein-Coupled Receptor.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 120 °C til 126 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 149.99 |
| Procent renhed | 97% |