Få mere at vide
2,6-Dimethylanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylanthracene |
| CAS | 613-26-3 |
| Molekylær formel | C16 H14 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14/c1-11-3-5-13-10-16-8-12(2)4-6-14(16)9-15(13)7-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2cc3cc(C)ccc3cc2c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dimethylanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vægt | 206.1096 |