Få mere at vide
2,6-Dimethylanisole, 98+%
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beschreibung
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
2,6-Dimethylanisol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Methoxymetacyclophaner fremstilles ud fra 2,6-dimethylanisol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dimethylanisole |
| Tæthed | 0.962 |
| Kogepunkt | 181°C to 182°C |
| Mængde | 25 g |
| Brydningsindeks | 1.503 |
| Beilstein | 1858509 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 136.19 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur